Learn More
Duran™ Embudos de separación cónicos de 50 ml
Product Code. 15271619 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Unit Size:
paquete de 10
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
15271619 50 ml paquete de 10
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15271619 Supplier Duran™ Supplier No. 210131707
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
De vidrio Duran™ con su buen resistencia química y térmica.
  • Para manipuladores de vidrio
  • Buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro del área superior (métrico) 13 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Tipo de producto Espacios en blanco para embudos de separación