Learn More
BRAND™ Tapón con junta cónica
Código de producto. 10578211 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 10/19
NS 34/35
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10578211 NS 34/35 cada uno
10653012 NS 10/19 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10578211 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 144640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.00€
    16.15€ / paquete de 1
    Ahorro 0.85€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El tapón con junta cónica BRAND ofrece un diseño hueco y un agarre hexagonal.
  • Vidrio de borosilicato 3.3
  • DIN 12252
  • Hueco con agarre hexagonal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Hueco con agarre hexagonal
Junta cónica estándar NS 34/35
Material Vidrio de borosilicato
Forma Cónicos