Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo conicos con tapón de PTFE
Código de producto. 11886114
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11886114 50 ml cada uno
11876094 250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11886114 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 04472802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    73.33€ / paquete de 1
    Ahorro 21.67€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los embudos de goteo cónicos con tapón de PTFE de Lenz Laborglasinstrumente™ se utilizan en extracciones líquido-líquido para separar una mezcla en fases de disolventes no miscibles de diferentes densidades.
  • Forma cónica con conector NS y cono NS
  • Con tapón de PTFE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Con etiqueta de inscripción, sin escala
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Embudo cuentagotas