Learn More
Thermo Scientific™ Tubos cónicos para centrífuga:
Código de producto. 17554725
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
RCF máx.:
6.000 x g
7.000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
paquete de 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) RCF máx. Tamaño de la unidad
17554725 250 mL 7.000 x g paquete de 48
17564725 500 mL 6.000 x g paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17554725 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 332265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    168.00€ / paquete de 48
    Ahorro 34.00€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Ideal para aplicaciones que requieren volúmenes de muestra más grandes.
Los tubos para centrífuga cónicos Thermo Scientific™ son estériles e ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de muestra más grandes.
  • Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
  • Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
  • Apirógenos
  • No citotóxicos
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Sin ADN humano
  • Sin EEB/EET
Compliance
Conforme a California Prop 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 250 mL
Desechables Sí
Material Polipropileno
Incluye Ninguno
Cantidad 6/Pk.
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 162 mm
Capacidad (imperial) 8 oz
Forma del fondo Cónicos
Área de escritura No
Diámetro (métrico) 60 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 7.000 x g