Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polystyrene Tubes
Código de producto. 10664311
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10664311 13 ml paquete de 1500
1 options
Código de producto. 10664311 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 172101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal for valuable samples and small volume samples since the sample collects at the bottom of the tube.
  • High clarity
  • Volume: 13mL
  • Nonsterile
  • Dia. X Height: 16.5 x 103mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 13 ml
Longitud (métrico) 103 mm
Material Poliestireno
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 16.5 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo