Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de poliestireno con fondo cónico y cierre de bayoneta
Description
- Volumen: 12 ml
- Parte inferior con faldón
- Diámetro X altura: 16,8 x 100 mm
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Azul |
| Capacidad (métrico) | 12 ml |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con | Centrifugación y aplicaciones que requieren recipientes resistentes a los productos químicos y a las altas temperaturas. |
| Incluye | Parte inferior con faldón |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 16,8 mm |
| Tipo de tapón | Cierre de bayoneta |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |