Learn More
Greiner Bio-One Tubo de cultivo de poliestireno con fondo cónico y cierre de bayoneta
Código de producto. 10430912
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10430912 12 mL 1000 PCS
1 options
Código de producto. 10430912 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 164160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para mediciones ópticas debido a su alta claridad.
  • Volumen: 12 ml
  • Tratamiento con TC
  • Con faldón
  • Estéril
  • Cierre de bayoneta rojo
  • Diám. × Al: 16,8 x 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Diámetro (métrico) 16,8 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo
Tipo de tapón Cierre de bayoneta
Longitud (métrico) 100 mm
Material Poliestireno
Tratamiento de superficie Tratamiento para TC
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 12 mL
Forma Con faldón
Cierre incluido