Learn More
Globe Scientific Tubos de ensayo de plástico con fondo cónico
Código de producto. 31922736 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
31922736 Poliestireno paquete de 2000
31922542 Polipropileno paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31922736 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 110414
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moldeado de poliestireno de calidad premium para mayor claridad, o polipropileno para resistencia y estabilidad al impacto frente a ácidos, álcalis y disolventes comunes
  • Tubos multiusos
  • Los tubos de poliestireno pueden soportar 1500 rpm
  • Los tubos de polipropileno pueden soportar 3000 rpm, son autoclavables y congelables
  • La amplia gama de tamaños seguro que se adapta a la mayoría de las aplicaciones de laboratorio
Specifications
Capacidad (métrico) 5 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Poliestireno
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo