Learn More
KARTELL Tapón con 2 orificios cónico
Código de producto. 10786912
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
18 mm
20 mm
23 mm
26 mm
30 mm
32 mm
37 mm
42 mm
54 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
10786912 32 mm paquete de 25
10535921 18 mm paquete de 25
10766912 20 mm paquete de 25
10388171 23 mm paquete de 25
10439181 26 mm paquete de 25
10680352 30 mm paquete de 25
10348561 37 mm paquete de 5
10638631 42 mm paquete de 5
10460522 54 mm paquete de 5
10317941 65 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10786912 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0384500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    37.20€ / paquete de 25
    Ahorro 0.80€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
El tapón cónico de 2 orificios es ideal para crear un sello al conectar hasta dos mangueras a un matraz o botella.
  • Tapones de goma rojos para laboratorio de uso general.
  • Material: Caucho rojo.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 6 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 25 mm
Diámetro exterior (imperial) 32 mm
Diámetro del área superior (métrico) 32 mm
Material Caucho
Forma Cónicos