Learn More
KARTELL Tapón cónico de 1 orificio
Código de producto. 10629591
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
12 mm
13 mm
14 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
10629591 13 mm paquete de 25
10378081 12 mm paquete de 25
10576901 14 mm paquete de 25
10093161 18 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10629591 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0382100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00€
    6.20€ / paquete de 25
    Ahorro 0.80€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
El tapón cónico de 1 orificio es ideal para crear un sello al conectar una manguera a un matraz o botella.
  • Tapones de goma rojos para laboratorio de uso general.
  • Material: Caucho rojo
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 3 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 10 mm
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Diámetro del área superior (métrico) 13 mm
Material Caucho
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Stopper Number 00