Learn More
Rojo Congo, puro, C.I. 22120, indicador de pH y adsorción, Fisher Chemical
Código de producto. 10447060 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10447060 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10447060 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7020/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 360°C
CAS 573-58-0
Fórmula molecular C32H22N6Na2O6S2
Número MDL 4028
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.65g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Marrón-Rojo
pH 8 to 9.5
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Congo red
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.