Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Congo Red |
| CAS | 573-58-0 |
| Fórmula molecular | C32H22N6Na2O6S2 |
| Sinónimo | Direct Red 28 |
| Cantidad | 25 g |
| Clave InChI | IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 696.664 |
| PubChem CID | 11313 |
| Mostrar más |