Learn More
Rojo Congo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11442092 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442092 100 g -
11422092 5 g -
11401852 100 g -
11411852 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11442092 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215071180
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 573-58-0
Fórmula molecular C32H22N6Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 696.664
Clave InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Cotton Red, Benzo Congo Red
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nombre IUPAC Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Congo red
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.7
Color Rojo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo