Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo Congo, calidad de indicador
Código de producto. 11425737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425737 100 g 100 g
11415737 25 g 25 g
11435737 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425737 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B24310.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Congo red is useful for staining and visual detection of amyloid deposits. It inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the metabolism of the normal isoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rojo Congo es útil para la tinción y la detección visual de depósitos amiloides. Inhibe la acumulación de la isoforma de la proteína PrP asociada al prurigo lumbar y resistente a la proteasa sin afectar al metabolismo de la isoforma normal.
Solubilidad
Soluble en 25 g/L.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-58-0
Fórmula molecular C32H22N6Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 696.664
Número MDL MFCD00004028
Clave InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 22120
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nombre IUPAC Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Congo Red
Punto de fusión >360°C
Beilstein 3894858
Índice Merck 14,2498
Información de solubilidad Soluble in water 25g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.67
Grado Indicador
Olor Odorless
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Congo Red
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Direct Red 28