Learn More
Tinción biológica de alta pureza Rojo Congo MP Biomedicals
Código de producto. 11432092 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11432092 25 g
1 options
Código de producto. 11432092 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215071125
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Congo Red
Nombre de nota Adecuado para teñir citoplasma, eritrocitos y colágeno. Sonda útil para estudios conformacionales de enzimas de unión a nucleótidos.
CAS 573-58-0
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽85%
Fórmula molecular C32H22N6Na2O6S2
Sinónimo Cotton Red, Benzo Congo Red, Direct Red 28
Clave InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 696.664
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.7
Cantidad 25 g