Learn More
MedChemExpress Congo Red
Código de producto. 16452316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452316 500 mg 500 miligramos
16432419 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452316 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0236
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
MedChemExpress Congo Red is an azo dye. Congo Red (CR) binding been used as a diagnostic test for the presence of amyloid in tissue sections.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 500 mg
Condiciones de envío Room temperature
CAS 573-58-0
Peso molecular 696.66 g/mol
Objetivo HBV
Solubilidad DMSO : 20 mg/mL (28.71 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)