Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta antideslizante moldeable, 510
Código de producto. 17138560
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
2 rollos
Código de producto. Color unitSize
17138560 Negro 2 rollos
1 options
Código de producto. 17138560 Proveedor 3M™ Safety-Walk™ N.º de proveedor 7000010831
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para su uso en placas de seguridad de grado de diamante, escalones y otras superficies irregulares.Antideslizante, con revestimiento de minerales y láminas de aluminio.Se adapta a superficies irregulares y alrededor de los bordes.
  • Cinta antideslizante para ayudar a mantener el equilibrio sobre superficies irregulares
  • Superficie antideslizante de alta fricción con revestimiento de minerales
  • Adecuada para su aplicación en entornos secos, húmedos o con grasa
  • Utilizada principalmente en superficies con patrones o marcas en el suelo de zonas industriales, de servicios alimenticios o comerciales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18,3 m x 51 mm
Acabado Recubierto con minerales
Para utilizar con (aplicación) Entornos secos, húmedos o aceitosos
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 18,3 m
Cantidad de embalaje 2 paquete
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 0,051 m
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión
Color Negro
Tipo Cinta para suelo