Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos con punta DIN 12249
Descripción
- Conforme a la forma G DIN 12249
- Conos cónicos esmerilados
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción del artículo | Conos con punta |
| N.º de junta cónica estándar | NS 24/29 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 22 mm |