Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos con punta de goteo
Descripción
- Conforme a la forma F DIN 12249
- Conos cónicos esmerilados
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de junta | NS 29/32 |
| Grosor de la pared (métrico) | 2 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 26 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |