Learn More
Brady™ Cono™ Conos vacíos resistentes a la intemperie
Código de producto. 11791925 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Altura (métrico):
630 mm
890 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11791925 Amarillo 630 mm cada uno
11711935 Naranja 890 mm cada uno
11721935 Amarillo 890 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11791925 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 077198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.20€
    72.99€ / paquete de 1
    Ahorro 1.21€
    1% Descuento
En stock
Fabricado con materiales resistentes a la intemperie y de alto impacto, el Cone™ El sistema de advertencia es una solución ideal para sus necesidades de advertencia de peligros en interiores o exteriores. Cone™ Los conos en blanco resistentes a la intemperie tienen cuatro lados, por lo que su mensaje no se perderá.
  • Fabricado con materiales de alto impacto y resistentes a la intemperie.
  • Ideal para sus necesidades de advertencia de peligros en interiores o exteriores.
  • Los conos tienen cuatro lados, por lo que su mensaje no se perderá.
Especificaciones
Alternate Part Number CONO-4 LADOS-25H-AMARILLO-EN BLANCO
Texto mostrado Vacío
Altura (imperial) 25 in
Altura (métrico) 630 mm
Longitud (imperial) 10,5 in
Longitud (métrico) 266.7 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Amarillo
Material Plástico
Tipo Blank Cone