missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Estándar de viscosidad de cono y placa, 498,1 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
- Viscosidad cinemática certificada en estricta conformidad con la norma ASTM D2162 a 20 °C, 23 °C y 25 °C.
- Viscosidad cinemática certificada de conformidad con la norma ASTM D341 a temperaturas intermedias.
- Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Seguimiento completo a los estándares nacionales
- 2 años de vida útil
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Certificado de análisis | Yes |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?