Learn More
Estándar de viscosidad de cono y placa, 1008 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 15989909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15989909 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15989909 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor 2162/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    147.27€ / 500 ml
    Ahorro 37.73€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Los estándares de viscosidad certificados según las normas ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están formulados específicamente para la industria de pinturas y recubrimientos, y representan la gama más completa de estándares disponibles para esta aplicación.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Viscosidad cinemática certificada en estricta conformidad con la norma ASTM D2162 a 20 °C, 23 °C y 25 °C.
  • Viscosidad cinemática certificada de conformidad con la norma ASTM D341 a temperaturas intermedias.
  • Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • 2 años de vida útil
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Certificado de análisis Sí
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.