Learn More
Conduritol B, TRC
Código de producto. 30363921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30363921 25 mg
30354402 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC66500025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25348-64-5
Fórmula molecular C6 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Nombre IUPAC (1R,2S,3S,4R)-ciclohex-5-ene-1,2,3,4-tetrol
SMILES O[C@@H]1C=C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conduritol B
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-10H/t3-,4-,5+,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0579