Learn More
Tetraacetato de conduritol B, TRC
Código de producto. 30364383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364383 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30364383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC666500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conduritol B Tetraacetate
CAS 25348-63-4
Fórmula molecular C14 H18 O8
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O8/c1-7(15)19-11-5-6-12(20-8(2)16)14(22-10(4)18)13(11)21-9(3)17/h5-6,11-14H,1-4H3/t11-,12+,13+,14-
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C=C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [(1R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetiloxiciclohex-2-en-1-ilo]
Peso molecular (g/mol) 314.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1002