Learn More
Conduritol B epoxide, MedChemExpress
Código de producto. 16485947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485947 5 mg 5 miligramos
16473218 10 mg 10 miligramos
16469766 50 mg 50 miligramos
16462676 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100944
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Conduritol B epoxide is an irreversible covalently bound acid β-glucosidase (GCase) inhibitor.
Conduritol B epoxide is an irreversible covalently bound acid β-glucosidase (GCase) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conduritol B epoxide
CAS 6090-95-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (616.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (308.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1O2
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration