Learn More
Conduritol A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Conduritol A |
| CAS | 526-87-4 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-10H/t3-,4+,5+,6- |
| SMILES | O[C@@H]1C=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,3S,4R)-ciclohex-5-ene-1,2,3,4-tetrol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |