Learn More
Solución de prueba de conductividad de cloruro de potasio, SI Analytics™
Código de producto. 11914809 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
3 x 6 ampollas
250 mL
500 mL
Envase:
3 x 6 ampollas
Frasco de polietileno
Concentración:
0.01 mol/L
0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
5mS/cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
250 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Concentración unitSize
11914809 20 ml 3 x 6 ampollas 0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm) 1 PCS
11994779 3 x 6 ampollas 3 x 6 ampollas 0.01 mol/L cada uno
12037112 250 mL Frasco de polietileno 0.01 mol/L 250 ml
10501603 500 mL Frasco de polietileno 5mS/cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11914809 Proveedor SI Analytics N.º de proveedor 285126293
SI Analytics™ solución de prueba de conductividad el cloruro potásico permite la determinación de una capacidad de sustancias para conducir electricidad.
  • Mezcla compuesta de agua y cloruro de potasio.
  • Almacenar a temperatura ambiente
  • El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
  • El producto no presenta riesgo de explosión.
  • No permita que el producto sin diluir o grandes cantidades de él lleguen al agua subterránea, al curso de agua o al sistema de alcantarillado.
  • Las cantidades pequeñas pueden diluirse con mucha agua y. lavado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase 3 x 6 ampollas
Olor Odorless
Densidad 1g/cm3
Forma física Líquido
Concentración 0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Completamente miscible en agua
Cantidad 20 ml