Learn More
Hanna Instruments™ Conductividad& Sondas de temperatura TDS
Descripción
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide la conductividad eléctrica y la temperatura |
| Para utilizar con (equipo) | HI 99300 y HI 99301 |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Sensor de temperatura | Sí |