Learn More
Estándar de conductividad 1413μ S/cm, certificado NIST, Chem-Lab
Código de producto. 11920339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 LT
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11920339 500 ml cada uno
11953083 1000 ml 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11920339 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL03.1101.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.60€
    19.60€ / paquete de 1
    Ahorro 10.00€
    33% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Calibra electrodos y medidores para mediciones de conductividad eléctrica y térmica precisas. El patrón de conductividad, 1413 μS/cm, con certificación NIST, Chem-Lab es una solución de cloruro de potasio de 0,01 M para uso en laboratorio y mediciones de baja frecuencia. 1278 μS a 20 °C, 1413 μS a 25 °C (±1 %).
5 °C—896μS/cm
10°C—1020μS/cm
15 °C—1147μS/cm
20 °C—1278μS/cm
25 °C—1413μS/cm
30 °C—1552μS/cm
35 °C—1694μS/cm
40 °C—1839μS/cm
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Envase Polietileno
Densidad 1.01g/mL
Conductividad 1413 μS/cm
Concentración 0.01 M
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Cantidad 500 ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,56g/mol