Learn More
Patrón de conductividad, 100 μS/cm, certificado NIST, Chem-Lab
Código de producto. 11983083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11983083 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11983083 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL03.1119.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.80€
    30.90€ / 500 ml
    Ahorro 36.90€
    54% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Calibra electrodos y medidores para mediciones de conductividad eléctrica y térmica precisas. El patrón de conductividad, 100 μS/cm, con certificación NIST, Chem-Lab es una solución de cloruro de potasio para uso en laboratorio y mediciones de baja frecuencia. 100 μS (±1 %) a 25 °C.
15 °C—80,56 μS/cm
16 °C—82,50 μS/cm
17 °C—84,45 μS/cm
18 °C—86,39 μS/cm
19 °C—88,33 μS/cm
20 °C—90,28 μS/cm
21 °C—92,22 μS/cm
22 °C—94,17 μS/cm
23 °C—96,11 μS/cm
24 °C—98,06 μS/cm
25 °C—100,00 μS/cm
30 °C—109,72 μS/cm
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Envase Polietileno
CAS 7447-40-7
Densidad 1.00g/mL
Conductividad 100 μS/cm
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,56g/mol