Learn More
Patrón básico de conductividad de línea, μ100 S/cm, Hamilton™
Código de producto. 10582285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 ml
Tamaño de la unidad:
300 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10582285 300 ml 300 ml
1 options
Código de producto. 10582285 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 238934
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.59€
    128.39€ / 300 ml
    Ahorro 12.20€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una estabilidad sin precedentes. Hamilton™ El estándar básico de conductividad de μlínea, 100 S/cm se entrega con un certificado con documento de calibración formulario DFM.
  • Permanece estable durante un máximo de 3 años
  • Fecha de caducidad indicada en cada frasco
  • Los frascos se pueden mantener abiertos durante un máximo de 60 minutos
Especificaciones
Envase 300 ml; frasco de vidrio
Cantidad 300 ml