Learn More
Patrón básico de conductividad de línea, μ1,3 S/cm, Hamilton™
Código de producto. 30067371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
30067371 250 ml 250 ml
1 options
Código de producto. 30067371 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 238973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.96€
    170.82€ / 250 ml
    Ahorro 24.14€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una estabilidad sin precedentes. Hamilton™ El estándar básico de conductividad de μlínea, 1,3 S/cm se entrega con un certificado con documento de calibración formulario DFM.
  • Permanece estable durante un máximo de 1 año
  • Fecha de caducidad indicada en cada frasco
  • Los frascos se pueden mantener abiertos durante un máximo de 60 minutos
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 ml