Learn More
Estándar de conductividad, KCl, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15266386 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
15266386 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 15266386 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor TDS2500
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Conductividad1000 μS/cm
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conductivity Standard
Nombre de nota Total Dissolved Solids as Potassium Chloride
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.07, 99.93
Nombres de analitos o componentes KCL
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Técnica Calibration of Conductivity Instrument
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Cl-].[K+]
Elemento KCL
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 650 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio