Learn More
Estándar de conductividad 5000 μS/cm, Hanna Instruments™
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Sobres |
| Olor | Inodoro |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| pH | 7 |
| Solubilidad | Soluble |
| Cantidad | 25 x 20 mL |