Learn More
Patrón básico de conductividad de línea, μ5 S/cm, Hamilton™
Código de producto. 10747413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10747413 250 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10747413 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 238926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.86€
    159.64€ / paquete de 1
    Ahorro 142.22€
    47% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una estabilidad sin precedentes. Hamilton™ El estándar básico de conductividad de μlínea, 5 S/cm se entrega con un certificado con documento de calibración formulario DFM.
  • Permanece estable durante un máximo de 3 años
  • La fecha de caducidad se muestra en cada botella.
  • Los frascos se pueden mantener abiertos durante un máximo de 60 minutos
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 ml