Learn More
Sobres de solución estándar de conductividad 1413 μS/cm, Hanna Instruments™
Código de producto. 11637030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
25 x 20 ml
Envase:
Frascos
Frascos de bloque ligeros
Sobres
Certificado de análisis:
Included
Not Included
Tamaño de la unidad:
1 PCS
460 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Certificado de análisis unitSize
11637030 25 x 20 ml Sobres Included 1 PCS
10009060 500 ml Frascos Not Included 460 ml
11616990 500 ml Frascos de bloque ligeros Not Included cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11637030 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI70031C
Edge
Calidad premium 1.413 μSolución de conductividad S/cm que es NIST trazable y suministrado con un Certificado de Análisis que es ideal para usuarios que no calibran con frecuencia.
  • Calidad premium 1.413 μSolución de conductividad S/cm que es NIST Trazable y suministrado con Certificado de Análisis
  • Gráfico de temperatura actual μValor S/cm a diferentes temperaturas impreso en cada botella
  • 1.413 μSolución de conductividad S/cm estandarizada con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de referencia estándar) 
  • Agua desionizada para uso analítico de acuerdo con ISO 3696/BS3978
  • Los equipos adicionales utilizados en la preparación de las soluciones incluyen balanzas certificadas con control de peso, vidrio de clase A y termómetros certificados.
  • Ideal para usuarios que no se calibran con frecuencia.
  • Ideal para el uso en el campo debido a la portabilidad.
Especificaciones
Envase Sobres
Certificado de análisis Included
Olor Inodoro
Conductividad 1413 μS/cm
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 7
Solubilidad Soluble
Cantidad 25 x 20 ml