Learn More
Soluciones estándar de conductividad 12 880 μS/cm, Hanna Instruments™
Código de producto. 11594317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11594317 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11594317 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI7030L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estándar de conductividad μde 12880 S/cm de calidad superior preparado contra una NIST solución de cloruro de potasio trazable
  • Estándar de conductividad μde 12880 S/cm de calidad superior preparado contra una NIST solución de cloruro de potasio trazable
  • Gráfico de temperatura actual μValor S/cm a diferentes temperaturas impreso en cada botella
  • Frasco hermético con sellado a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
  • Para uso industrial y de laboratorio 
  • Solución μde conductividad de 12880 S/cm estandarizada con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de referencia estándar) en agua desionizada para uso analítico de acuerdo con ISO 3696/BS3978
  • Los equipos adicionales utilizados en la preparación de las soluciones incluyen balanzas certificadas con control de peso, vidrio de clase A y termómetros certificados.
Especificaciones
Envase Frascos
Olor Inodoro
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 7
Solubilidad Soluble
Cantidad 500 ml