Learn More
Fisher Chemical™ Estándar de conductividad 10 μS/cm a 25 °C en n-propanol al 30%
Código de producto. 31034065 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
31034065 500 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31034065 Proveedor Fisher Chemical™ N.º de proveedor CTE 019 500
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Las soluciones de conductividad certificadas ofrecen valores conocidos para calibrar y validar medidores para mediciones precisas de concentración iónica.
  • Calibración: garantiza que los medidores de conductividad brinden lecturas precisas.
  • Control de calidad: Se utiliza en pruebas de agua, monitoreo ambiental y procesos industriales.
  • Trazabilidad: Los estándares certificados proporcionan precisión e incertidumbre documentadas.
  • Compensación de temperatura: Los estándares a menudo se referencian a 25 °C, ya que la conductividad varía mucho con la temperatura.
  • Material de Referencia Certificado (CRM) según ISO 17025 y ISO 17034
  • Cada CRM viene con un certificado de análisis que incluye cálculos de incertidumbre.
  • Esta documentación es fundamental para las auditorías, la validación de métodos y la comprobación de la confiabilidad de sus datos.
Especificaciones
Cantidad 500 mL