Learn More
Solución estándar de conductividad, instrumentos Hanna
Código de producto. 11574317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
460 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11574317 460 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11574317 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI70300L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.67€
    21.38€ / paquete de 1
    Ahorro 15.29€
    41% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una solución de almacenamiento preparada con productos químicos de uso con reactivos que se pueden utilizar para garantizar un rendimiento óptimo de los electrodos de pH y ORP.
  • Solución de almacenamiento preparada con productos químicos de uso con reactivos que se pueden utilizar para garantizar un rendimiento óptimo de los electrodos de pH y ORP.
  • Formulación especial para minimizar el crecimiento microbiano y los efectos osmóticos/de difusión entre la solución y el electrolito de referencia interno.
  • Fabricado específicamente para electrodos de ORP y pH.
  • Fecha de caducidad y número de lote claramente indicados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conductivity Solution Standard
Cantidad 460 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid