Learn More
SI Analytics™ Solución de conductividad LF CSKC13
Código de producto. 10234812 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10234812 250 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10234812 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285126530
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La solución de conductividad LF CSKC13 SI Analytics™ está diseñado como una solución de prueba para medir la conductividad.
  • Se suministra en un frasco de PE
  • Sellada herméticamente en la ampolla de vidrio y esterilizada con vapor caliente, al igual que un producto farmacéutico
  • Las ampollas se pueden abrir fácilmente en el punto de ruptura
  • No se necesitan herramientas
  • Puesto que no es posible rellenar, siempre se garantiza la máxima fiabilidad de calibración
  • Vida útil máxima: tres meses sin abrir, seis horas una vez abierto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Tipo 1,3 μS/cm de KCI
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de conductividad
Temperatura de funcionamiento (métrico) 25 °C