Descripción
- Amplio rango de medición: La celda de 4 polos elimina los efectos de polarización y garantiza la linealidad en un amplio rango de conductividad.
- Siempre la temperatura adecuada: El sensor de temperatura integrado garantiza que las mediciones se realicen siempre con la compensación de temperatura correcta.
- DES™ - Diagnosticable Eficiente Sostenible: Mayor eficiencia con diagnóstico de sensores: Resolución de problemas más rápida, menos tiempo de inactividad, vida útil maximizada del sensor y soporte de mantenimiento preventivo
- Manténgase a la vanguardia: la capacidad de diagnóstico del sensor significa tranquilidad respecto del estado del sensor. Admite el mantenimiento preventivo, maximiza la vida útil del sensor y evita el descarte prematuro.
- Inversión sostenible: DES™ Los sensores digitales son una elección inteligente. Conservar la electrónica de medición y reemplazar solo el eje del sensor al final de su vida útil, o el cable desmontable que se puede usar para todos los sensores, ayuda a reducir el desperdicio de material y, por lo tanto, la huella ecológica.
- Aumente la productividad y la eficiencia: Una vez diagnosticados los errores, la guía del usuario con recomendaciones para la resolución de problemas permite resolverlos más rápidamente, reduciendo así el tiempo de inactividad. También minimiza los errores de manipulación, reduciendo así la necesidad de formación especializada.
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 0.57 cm-1 |
| Tipos de conector | Mini-DIN |
| Tipo de célula | 4 postes de grafito |
| Operating Temperature Range (Metric) | 0 °C a 100 °C |
| Tipos de sensores | Electrodo combinado |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Sonda de conductividad de 4 anillos |
| Material | Epoxi |
| Sonda | NTC 30kΩ |
| Clasificación IP | Ninguno |