Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de conductividad NineFocus™ NF3000™
Description
- Diseñado para evolucionar: Mide hasta 4 parámetros con un módulo digital incorporado (DMM). Agregar módulos amplía la productividad del análisis.
- Integridad de los datos: la gestión de usuarios totalmente flexible permite adaptar los grupos de usuarios a cualquier necesidad o situación y protege las configuraciones contra cambios no deseados. Soporte total de cumplimiento con transferencia automática de datos y total cumplimiento con los estándares regulatorios de la industria.
- Resolución rápida de problemas: El diagnóstico del sensor con guía del usuario para la resolución de problemas reduce el tiempo de inactividad, monitorea la condición del sensor durante toda su vida útil y minimiza los errores.
- Huella flexible en el banco: terminal desmontable con pantalla táctil de 7 in para opciones de ubicación flexibles, lo que aumenta la usabilidad y la conveniencia.
- Operación sencilla: El intuitivo One Click™ Interfaz de usuario en 14 idiomas para comprobar resultados con un solo clic simplifica la operación, ahorra tiempo y reduce errores.
- Resistente: la clasificación IP52 protege el instrumento contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección y evita la corrosión.
- Máxima flexibilidad del sensor: compatibilidad total con sensores analógicos (por ejemplo, InLab ISM sensor) utilizando un módulo analógico.
Todas las unidades incluyen un módulo de medición, un brazo de electrodo y estándares para la calibración inicial.
- El kit NF3000 incluye un InLab Sensor 731 Pro-DES
- El NF3000 Pure H2O El kit incluye un InLab Sensor 741 Pro-DES
- La base NF3000 AMM incluye un módulo de medición analógica de conductividad para sensores ISM/no ISM
Specifications
Specifications
| Exactitud (conductividad) | 0.5 % |
| Measurement Modes | Conductividad con temperatura |
| Calibración | Conductividad, SDT, salinidad, temperatura |
| Intervalo (conductividad) | De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm |
| Resolución (conductividad) | 0,001 a 0,1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30°C a +130°C |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Exactitud (temperatura) | ±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C |
| Tipo de pantalla | TFT en color (7 in) |
| Opción de retroiluminación | Sí |
| Show More |