Learn More
Consort™ Kits de analizadores multiparamétricos
Description
C5020T: Kit de medidor de pH/EC/OD
El C5020 es un medidor portátil completo y preciso que puede medir todos los parámetros electroquímicos comunes como el pH, el ORP, la conductividad y el oxígeno disuelto, además de salinidad y los TDS. Es un instrumento integral con un amplio intervalo de conductividad y capacidad de almacenamiento de mediciones. La gran pantalla gráfica facilita la lectura de las mediciones y el indicador/algoritmo de estabilidad garantiza lecturas estables y precisas.
- Analizador multiparamétrico C5020
- Electrodos: electrodo de pH/ATC SP10T, electrodo de conductividad/ATC SK10T, electrodo de oxígeno disuelto SZ10T
- 2 Tampones de pH de 50 ml (pH 4 y 7)
- 50ml de solución electrolítica (3 M de KCl)
- 50ml estándar de conductividad (0,01 M de KCl)
- Adaptador de red (100–240 VAC, UE/EE. UU.)
C6010K: Kit de medición de EC
El C6010 es un analizador multiparamétrico de un solo canal adecuado como dispositivo portátil o de sobremesa. Un conector BNC chapado en oro resistente a la corrosión garantiza una larga vida útil y acepta diferentes electrodos. Un menú fácil de usar y un sistema de ayuda integrado permiten a los usuarios configurar y utilizar el instrumento adecuadamente. Además de los tampones de pH programados previamente y las normas CE, se pueden añadir otras tablas, incluida la tabla de temperatura completa.
- Analizador multiparamétrico C6010
- Electrodo de conductividad de vidrio/ATC SK20T
- Estándar de conductividad de 50 ml (0,01 M de KCl)
- Maletín de transporte
- Adaptador de red (100–240 VAC, UE/EE. UU.)
Specifications
Specifications
| Exactitud (conductividad) | 0.5% |
| Exactitud (temperatura) | 0,1 °C |
| Calibración | GLP |
| Tipo | Kit de conductividad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12 x 25 x 5 cm |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Entradas | BNC (medición) y Banana para Pt1000 (temperatura) |
| Incluye | Medidor C6010, electrodo de conductividad/ATC SK20T, patrón de conductividad, maletín de transporte, adaptador de red |
| Modelo | C6010K |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.