Learn More
Consort Electrodo de conductividad de grafito de baja conductividad con cuerpo de epoxi
Código de producto. 11995478
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
1 BNC, 2 banana
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11995478 1 BNC, 2 banana cada uno
1 options
Código de producto. 11995478 Proveedor Consort N.º de proveedor SK12T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.60€
    180.00€ / paquete de 1
    Ahorro 52.60€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
El electrodo de conductividad Consort de grafito de baja conductividad con cuerpo de epoxi es un electrodo especial de baja conductividad con una sonda de ATC/temperatura (Pt1000) integrada fabricada con placas dobles de grafito y suministrada con un cable de 1 m, conector BNC y 2 conectores de tipo banana para la conexión ATC.
Consort ofrece una amplia variedad de sensores analíticos electroquímicos de alta calidad y suministros de electrodos.
  • Diseñado para aplicaciones de laboratorio, industriales, biotecnológicas y médicas
  • Para su uso con medidores portátiles o de sobremesa compatibles
  • Durante la calibración o medición, las soluciones se deben agitar suavemente para garantizar lecturas precisas
  • Utilice soluciones de calibración frescas con valores cercanos al valor de muestra esperado
  • Enjuague el electrodo entre las mediciones: primero en agua destilada y luego con la siguiente muestra a medir
  • Deje que los electrodos tengan tiempo suficiente para estabilizarse durante la calibración o medición
  • Un indicador de estabilidad en todos los medidores Consort le indica al usuario cuándo se deben tomar las lecturas
Especificaciones
Constante de celda 0,1 cm-1
Tipos de conector 1 BNC, 2 banana
Para utilizar con (aplicación) Uso de campo, conductividades muy bajas, agua destilada
Para utilizar con (equipo) Conductímetro
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de baja conductividad
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 110 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Cuerpo de epoxi, placas dobles de grafito
Incluye ATC/temperatura
Junta 2 postes
Sensor de temperatura Pt1000