Learn More
Notrax Conductive Runner™ para la rápida eliminación de cargas estáticas
Código de producto. 17702258
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1829 x 91 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17702258 1829 x 91 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17702258 Proveedor Notrax N.º de proveedor 743C3660BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.46€
    155.92€ / paquete de 1
    Ahorro 37.54€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Alfombra longitudinal de caucho conductora para la rápida eliminación de cargas estáticas para el revestimiento de mesas de trabajo, estantes, carros durante el almacenamiento y la manipulación de componentes sensibles a la estática. La superficie superio
  • La alfombra longitudinal de caucho conductora disipa la estática de los elementos conductores colocados en ella
  • Protege los componentes sensibles a salvo de los impactos estáticos perjudiciales
  • Superficie superior de material grueso resistente a la abrasión y fácil de limpiar con los instrumentos recomendados
  • Limpiador de alfombrilla 057
  • Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
  • Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
  • Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
  • Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 1829 x 91 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 1829 cm
Material Vinilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm