Learn More
Applied Biosystems™ Reactivo de acondicionamiento, para 3500/SeqStudio™ Flex
Código de producto. 15839722 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15839722 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15839722 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4393718
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El reactivo de acondicionamiento se ofrece en un sobre listo para su uso compatible con los analizadores genéticos de las series 3500 y SeqStudio Flex. Está diseñado para su uso en el cebado de la bomba de polímero, el lavado de la bomba de polímero entre cambios del tipo de polímero y durante el apagado del instrumento.
Conditioning Reagent is offered here as ready-to-use pouch compatible with 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. It is designed to be used for priming the polymer pump, washing the polymer pump between polymer type changes, and during instrument shut down. The pouch has adequate volume for a one-time use. Incorporated into the label is a radio frequency identification (RFID) tag. The top part of the pouch fitment is sealed with a plastic film, which should be removed prior to installation on the instrument.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de partida ADN
Cantidad 1 unidad
Formato Sobre
Para utilizar con (equipo) Analizadores genéticos de la serie 3500, analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex
Tipo de producto Reactivo de acondicionamiento
Condiciones de envío Hielo húmedo
Contenido y almacenamiento Almacenar bolsas entre 2 y 8 °C.