Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores con receptor según Twisselmann
Código de producto. 10070251
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
10070251 NS 45/40 cada uno
10161711 NS 29/32 cada uno
10643242 NS 34/35 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10070251 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05420106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00€
    511.70€ / paquete de 1
    Ahorro 248.30€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores con receptor
  • Según Twisselmann
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 100 a 250 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Junta cónica estándar NS 45/40