Description
- Gran capacidad de procesamiento debido al diseño avanzado de los condensadores
- El vidrio de alta resistencia proporciona los niveles más altos de seguridad (DURAN™ vidrio de borosilicato 3.3)
- Hermetismo garantizado y protección contra vapores peligrosos gracias a las juntas de alta precisión
- Máxima estabilidad y seguridad con revestimiento de plástico y vidrio
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo | Condensador vertical V |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapor R-210/R-215 |
| Material (recubrimiento) | Sin revestimiento |