Learn More
BUCHI Condensadores para BUCHI Rotavapors
Código de producto. 12758380 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Condensador S
Condensador vertical V
Material (recubrimiento):
P+G
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Material (recubrimiento) Tamaño de la unidad
12758380 Condensador S P+G cada uno
12654709 Condensador vertical V P+G cada uno
15600655 Condensador vertical V Sin revestimiento cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12758380 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 048291
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Original BUCHI La cristalería garantiza los máximos niveles de eficiencia y seguridad gracias a una alta precisión en la fabricación. Desde hace más de 80 años, BUCHI fabrica piezas de vidrio innovadoras y duraderas para facilitar el trabajo diario en el laboratorio.
  • Gran capacidad de procesamiento debido al diseño avanzado de los condensadores
  • El vidrio de alta resistencia proporciona los más altos niveles de seguridad (DURAN™ vidrio de borosilicato 3.3)
  • Hermetismo garantizado y protección contra vapores peligrosos gracias a las juntas de alta precisión
  • Máxima estabilidad y seguridad con revestimiento de plástico y vidrio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Condensador S
Para utilizar con (equipo) Rotavapor R-210/R-215
Material (recubrimiento) P+G