Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Liebig, con olivas con cono y toma
Product Code. 10664392
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
Toma y cono NS 29/32
Unit Size:
cada uno
Product Code. N.º de junta cónica estándar Unit Size
10664392 Toma y cono NS 29/32 cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10664392 Supplier Lenz Laborglasintrumente Supplier No. 05210404
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensador de Liebig conforme a DIN 12576
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Specifications
Longitud de la chaqueta (métrico) 400 mm
N.º de junta cónica estándar Toma y cono NS 29/32